EHU008731
MISSION® esiRNA
targeting human NR4A2
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCCAGTGGAGGGTAAACTCATCTTTTGCAATGGGGTGGTCTTGCACAGGTTGCAATGCGTTCGTGGCTTTGGGGAATGGATTGATTCCATTGTTGAATTCTCCTCCAACTTGCAGAATATGAACATCGACATTTCTGCCTTCTCCTGCATTGCTGCCCTGGCTATGGTCACAGAGAGACACGGGCTCAAGGAACCCAAGAGAGTGGAAGAACTGCAAAACAAGATTGTAAATTGTCTCAAAGACCACGTGACTTTCAACAATGGGGGGTTGAACCGCCCCAATTATTTGTCCAAACTGTTGGGGAAGCTCCCAGAACTTCGTACCCTTTGCACACAGGGGCTACAGCGCATTTTCTACCTGAAATTGGAAGACTTGGTGCCACCGCCAGCAATAATTGACAAACTTTTCCTGGACACTTTACCTTTCTAAGACCTCCTCCCAAGCACTTCAAAGGAACTGGAATGATAATGGAAACTGTCAAGAGGGGGCAAGTCACATGGGCAGAGATAGCCGTGTGAGCAGTCTCAGCTC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NR4A2(4929) , NR4A2(4929)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1