E6530
Etomidate
>98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(R)-1-(α-Methylbenzyl)imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Amidate, R16659
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
chave InChI
NPUKDXXFDDZOKR-LLVKDONJSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience