E4531
Anti-ELKS antibody, Mouse monoclonal
clone ELKS-30, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-KIAA1081
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ELKS-30, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~120 kDa
reatividade de espécies
rat, chicken, bovine, human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERC1(23085)
mouse ... Erc1(111173)
Descrição geral
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- fluorescence immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)