E3406
Anti-EB1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-APC binding protein EB1, Anti-End-Binding-1, Anti-Microtuble-associated protein RP/EB family member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, bovine, pig, canine, human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using cell lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat fibroblast Rat1 cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysate of the rat fibroblast cell line Rat1 or Rat 2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPRE1(22919)
mouse ... Mapre1(13589)
rat ... Mapre1(114764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?