E2520
Anti-Epidermal Growth Factor antibody, Mouse monoclonal
clone EGF-10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CEGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EGF-10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: 0.1 μg/mL using recombinant human EGF
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using human tissue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGF(1950)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves