E1896
Etazolate hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
1-Ethyl-4-[(1-methylethylidene)hydrazino]1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, SQ 20009
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
cor
white
pf
193-194 °C
solubilidade
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
chave InChI
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRB3(2562) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)