Documentos Principais
E0278
Sigma-Aldrich
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinônimo(s):
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
embalagem
pkg of 200 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EFNA3(1944)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
Outras notas
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Nota de análise
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)