Documentos Principais
D9069
Sigma-Aldrich
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H27NO·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
393.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
chave InChI
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Aplicação
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Desmethyltamoxifen HCl is the primary metabolite of tamoxifen. N-Desmethyltamoxifen HCl is an estrogen response modifer and protein kinase C inhibitor.
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Injury type-dependent differentiation of NG2 glia into heterogeneous astrocytes
Hackett AR, et al.
Experimental Neurobiology, 308, 72-79 (2018)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC