Key Documents
D8816
Sigma-Aldrich
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N20C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20ON2
Número CAS:
Peso molecular:
268.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 26 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
chave InChI
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3