D8815
Anti-Destrin/ADF (GV-13) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Actin Depolymerizing Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, canine, mouse, rat
concentração
~0.5-1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using mouse NIH/3T3 fibroblasts
western blot: 1:1,500 using whole extracts of human A-431 epidermoid carcinoma cells, rat PC-12 pheochromocytoma cells, and dog MDCK kidney cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSTN(11034)
mouse ... Dstn(56431)
rat ... Dstnl1(296197)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade