D5676
N-Desmethylclozapine
Sinônimo(s):
8-Chloro-11-piperazinyl-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Norclozapine, Normethylclozapine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
InChI
1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
chave InChI
JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNH1(3756)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?