D4506
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
>97.5% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
DMAC, DMACA
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde, chromogenic reagent for indoles and flavanols
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
yellow to very dark yellow
pf
138-140 °C (lit.)
solubilidade
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
- 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde (DMAC) has been used in the serine protease inhibition assay.
- It has been used for the detection of (epi)-flavan-3-ols and proanthocyanidin polymers in Brassica napus seeds.
- It has been used for the determination of phenolic compounds in leaf samples.
- It has been used for the staining of flavan-3-ols in plant samples.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3