D3689
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
S-DHPG
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@H](C(O)=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO4.H2O/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4;/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13);1H2/t7-;/m0./s1
chave InChI
QZEFIWWBQUKNFA-FJXQXJEOSA-N
Informações sobre genes
human ... GRM1(2911)
Aplicação
- as mGluR1/5 agonist for metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1/5) activation in synaptoneurosomal preparations
- in ACSF for DHPG stimulation
- to inject into basolateral amygdala to study its effect on memory expression
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience