D3570
Anti-DVL1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, antigen mol wt ~85 kDa
Sinônimo(s):
Anti-Dishevelled-1, Anti-Dsh homolog 1, Anti-Segment polarity protein dishevelled homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~85 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DVL1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DVL1(1855)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade