SAB4200008
Anti-DVL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Dishevelled-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HEK-293T cell lysate overexpressing human DVL3
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DVL3(1857)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade