Documentos Principais
D1782
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-hexadecanoyl-rac-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H102O6
Número CAS:
Peso molecular:
859.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
liquid
grupo funcional
ketone
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+
chave InChI
JFISYPWOVQNHLS-NBHCHVEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Sealed ampule
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fei Teng et al.
Food chemistry, 297, 124976-124976 (2019-06-30)
Milk fat is arguably one of the most complex fats found in nature and varies widely between animal species. Analysis of its digestion products is tremendously challenging, due to the complexity, diversity, and large range of concentrations of triacylglycerols (TAGs)