D0196
Doxercalciferol
≥98% (HPLC), solubility: >10 mg/mL in DMSO
Sinônimo(s):
(5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol, 1α-Hydroxyergocalciferol, 1α-Hydroxyvitamin D2, 1α-OHD2, 1-α-Hydroxyvitamin D2, 1-Hydroxyergocalciferol, TSA 840
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12-/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
chave InChI
HKXBNHCUPKIYDM-CGMHZMFXSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)