CWDS-MFB630
ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 630 Dye
Sinônimo(s):
mFluor™ Blue 630
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
purificado por
gel-filtration chromatography
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, Sold Separately)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Compatibilidade
Descrição-alvo
forma física
CWD-MFB630-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 630 Dye
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)