MABS2234
Anti-ICA 512/RESP18 Antibody, clone 1348-D29-1
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N;R-PTP-N;Islet cell antigen 512;ICA 512;Islet cell autoantigen 3;PTP IA-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1348-D29-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 105.85 kDa
observed mol wt ~110-140 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRN(5798)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from EndoC βH1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ICA 512/RESP18 in EndoC βH1 cells, but not in cells subjected to RNAi knockdown.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Immunofluorescence applications (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Western Blotting application (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1