CWDS-FITC
ColorWheel® Antibody-Ready FITC Dye
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ColorWheel®
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
fluorescência
λex 491 nm; λem 516 nm
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is an amine-reactive derivative of fluorescein dye that is one of the simplest and most commonly used reagents for antibody and protein labeling applications. It is suitable for use in fluorescence microscopy, Flow Cytometry, and other immunofluorescence-based assays. Its NHS ester form reacts efficiently with primary amino groups (-NH2) in neutral to slightly alkaline (pH 7 to 9) buffers to form stable amide bonds. It displays excitation max at 494 nm and emission at 518 nm and has an extinction coefficient of 70,000 M-1 cm-1.
Aplicação
Flow Cytometry: Excitation: 491 nm, Emission: 516 nm
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)