Key Documents
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
Sinônimo(s):
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiais
clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Corning 92592
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
none
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.