Documentos Principais
M8CMNFX00
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, medium binding surface
Sinônimo(s):
Solid Bottom Microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom clear polystyrene plate
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
embalagem
pkg of 100 plates
técnica(s)
ELISA: suitable
tamanho da placa
96 wells
tamanho
96 well
tipo de ligação
medium binding surface
Descrição geral
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
forma física
Color Code:Clear
Outras notas
Automation Compatible:Yes
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany