M8CHNFX00
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, high binding surface
Sinônimo(s):
96-Well Assay Plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear polystyrene plate
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
embalagem
pkg of 100 plates
técnica(s)
ELISA: suitable
tamanho da placa
96 wells
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
forma física
Color Code:Clear
Outras notas
Automation Compatible:Yes
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany