Documentos Principais
LTN-GD5-1
nGal d 5 (Gallus domesticus allergen 5)
pkg of 250 μg
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
Mw 67 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: Chicken Serum Albumin
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Notes:
(1) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
Exoneração de responsabilidade
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)