Key Documents
RPI-FA1-1
rFra a 1 (Fragaria ananassaallergen 1.0102), Strawberry
pkg of 250 μg
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
Mw 19 kDa
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tris, 0.3M NaCl, pH 8.0. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Exoneração de responsabilidade
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)