CLS5650P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
long
perfluoroalkoxy copolymer
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
case of 5
fabricante/nome comercial
Corning 5650P-250
A × D.E.
220 mm × 83 mm
tamanho
250 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)