Documentos Principais
CLS4985P500
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-52 PP screw cap
Sinônimo(s):
conical flasks, laboratory flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
cap
graduated 10 mL (intervals)
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4985P-500
capacidade
500 mL
Descrição geral
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)