Documentos Principais
WPB01041A
Whirl-Pak® Sampling Spoons
sterile
Sinônimo(s):
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nasco Whirl-pak® B01041A
Comprimento
~18 cm
capacidade
~15 mL
Descrição geral
This sterilized spoon is ideal for use with Whirl-Pak® bags where sterile techniques are required for collection of samples.
Características e benefícios
  • Single-time use removes contamination risk
  • The easy-to-use spoon is made of sturdy, durable polystyrene
  • The procedure for contamination-free use is to open the bag, push one spoon up, pull it out, and reclose the bag
Informações legais
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)