CLS4844
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
embalagem
bag of 1000
case of 10000
fabricante/nome comercial
Corning 4844
faixa de volume
1-200 μL
volume
1—200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)