CLS480138
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Sinônimo(s):
swing-out centrifuge rotor
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 6 x 5 mL tubes
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480138
Parâmetros
200-63500 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models LSE Compact
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480138-1EA | 4061831699661 |