CLS480132
Corning® LSE™ dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual block, 96 well PCR plates, accommodates skirted or non-skirted plates, 1/cs
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 2 x 96-well plates
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480132
técnica(s)
PCR: suitable
adequação
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)