CLS480133
Corning® LSE™ dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual, block, 384 well PCR plates, 1/cs
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Produtos recomendados
Características
Holds 2 x 96-well plates
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480133
técnica(s)
PCR: suitable
adequação
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480133-1EA | 4061825882628 |