CLS431132
Corning® Roller Bottle Caps
vented Easy Grip polyethylene Roller Bottle Cap, individually wrapped, sterile, 300/cs
Sinônimo(s):
Corning roller bottles, replacement roller bottle caps, roller bottle caps, roller bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene cap (easy grip)
descrição
Easy Grip, vented cap
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
disposable
embalagem
pack of 1
case of 300 (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 431132
cor
red cap
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Features large knurls for ergonomic handling
- Contains hydrophobic membrane for applications requiring gas exchange
- Sterilized by gamma radiation
- Does not fit 490cm2 roller bottles
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431132-300EA | 4061831708660 |