CLS430195
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
Sinônimo(s):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile
Características
cap
disposable
graduations: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Corning 430195
diâm. da garrafa
~111 mm
diâm. do gargalo da garrafa
48 mm
área superficial do frasco
490 cm2
volume de trabalho do frasco
100-150 mL
capacidade
150 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)