CLS431191
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip vented), case of 20
Sinônimo(s):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Easy Grip vented)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
descrição
expanded surface
esterilidade
sterile; γ-irradiated
sterile
Características
cap
disposable
graduations
embalagem
case of 20
fabricante/nome comercial
Corning 431191
diâm. da garrafa
~117 mm
diâm. do gargalo da garrafa
~45 mm
área superficial do frasco
1700 cm2
volume de trabalho do frasco
340-510 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431191-20EA | 4061833879795 |