CLS401435
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 1 in. × 3/8 in.
Sinônimo(s):
Corning stirrer accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante/nome comercial
Corning 401435
C × D.E.
1 in. × 3/8 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS401435-1EA | 4061825881119 |