Documentos Principais
CLS356652
Corning® BioCoat Gelatin Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais:
flat bottom clear wells
tamanho do poço:
6 wells
tipo de ligação:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid
Materiais
flat bottom clear wells
Características
lid
embalagem
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante/nome comercial
Corning 356652
tamanho do poço
6 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)