Documentos Principais
CLS356272
Corning® PureCoat Collagen Peptide Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinônimo(s):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
embalagem
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
fabricante/nome comercial
Corning 356272
capacidade
75 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)