Key Documents
CLS353872
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 96 well
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
flat clear polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
fabricante/nome comercial
Corning 353872
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
tamanho
96 well
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.