CLS353103
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 12 Well Plate, with 1.0µm Transparent PET Membrane, sterile
Sinônimo(s):
Permeable Support
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
with 1.0µm Transparent PET Membrane
embalagem
case of 48 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 353103
compatibilidade
for use with 12 Well Plate
Descrição geral
Falcon® Permeable Support for 12 Well Plate with 1.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Aplicação
Cell Culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)