Documentos Principais
CLS3283
Corning® CellSTACK® accessories
I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5
Sinônimo(s):
Cellstack accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiais
cap (fill)
esterilidade
sterile
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Corning 3283
D.I.
9.5 mm
tamanho
7.94 mm , barbed fitting
Descrição geral
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Informações legais
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)