Documentos Principais
CLS3080
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Sinônimo(s):
96-Well Storage Mat, Microplate Storage Mat, Storage Mat for Microplates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
descrição
storage mat III
esterilidade
non-sterile
non-sterile
embalagem
case of 100 ea
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3080
tamanho
96 wells
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Corning® 96 Well Microplate Storage Mat fits Corning® 96 round well plates and blocks.
  • Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and is compatible with DMSO.
  • Nonsterile and non-treated surface.
  • Free of DNase- and RNase.
  • Applied manually or with Storage Mat Applicator.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)