Documentos Principais
CLS3012
Corning® single use spatulas
microspatula, tapered end/scoop
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.14
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3012
Comprimento
150 mm
Descrição geral
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)