Documentos Principais
CLS3007
Corning® single use spatulas
flat end/spoon
Sinônimo(s):
Corning Spatula, Disposable Spatulas
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.14
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 3007
Comprimento
250 mm
Descrição geral
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)