Documentos
BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
Sinônimo(s):
Stirring spatula
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.11
Materiais
polystyrene
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 759800
C × diâmetro
120 mm × 3 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG