CLS2975225
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 22 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
rectangular
embalagem
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Corning 2975-225
L × C
22 mm × 50 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)