Documentos Principais
CLS2481
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
low volume, high binding surface, clear
Sinônimo(s):
1 x 8 strip plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
plate of 12 strips
fabricante/nome comercial
Corning 2481
tamanho
96 wells
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)