Documentos Principais
CLS2019
Corning® cap inserts for cryogenic vials
yellow
Sinônimo(s):
Corning cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.13
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 2019
cor
yellow
Descrição geral
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)