CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
PTFE liner
red PBT cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10
conector
GL 32 solid top
Categorias relacionadas
Descrição geral
The red Corning polybutylene terephthalate (PBT) high temperature caps have a GL32 thread, can be dry heat sterilized at up to 180 deg. C and have a Polytetrafluorethylene (PTFE) liner for efficient sealing.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS139532HTC-10EA | 4061831696691 |