CLS11410
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, capacity 250 mL, sterile
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11410
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)